Documents
GF26610061
Polyphthalamide
35% Glass Fiber Filled, granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Synonyme(s) :
PH356300
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
Polyphthalamide 35% Glass Fiber Filled, (PPA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 266-100-61
Poids
100 g
Couleur
natural
Taille nominale des granulés
3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable