Principaux documents
GF25397848
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.8 micron, weight 200 g, min. particle size 0.1 micron
Synonyme(s) :
SI536014
1 EA
1 690,00 $
1 690,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 690,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 690,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 253-978-48
Poids
200 g
Taille max. des part.
0.8 μm