Principaux documents
GF25246986
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
MO046020
1 EA
634,00 $
634,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
634,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
634,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 252-469-86
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm