Principaux documents
GF25163018
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 25 mm, L 200 mm, tolerance +0.2/+1.2 mm
Synonyme(s) :
AB307925
1 EA
326,00 $
5 EA
1 320,00 $
10 EA
2 420,00 $
326,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
326,00 $
5 EA
1 320,00 $
10 EA
2 420,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
326,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 251-630-18
Longueur
200 mm
Diamètre
25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable