GF24175469
Boron nitride
rod, 3.6 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607907
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 241-754-69
Longueur
100 mm
Diamètre
3.6 mm