Principaux documents
GF23894118
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 100, length 1 m, filament diameter 0.011mm
Synonyme(s) :
AL625710
1 EA
302,00 $
302,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
302,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
302,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 238-941-18
Longueur
1 m
Diamètre
0.011 mm , filament diameter