Principaux documents
GF23587915
Tellurium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
TE006100
1 EA
786,00 $
786,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
786,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12141913
Nomenclature NACRES :
NA.23
786,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 235-879-15
Poids
50 g
Taille max. des fragments
25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable