Principaux documents
GF23173466
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
sphere, 3mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 100pcs
Synonyme(s) :
TI016830
1 EA
401,00 $
401,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
401,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
401,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
spheres (grade 200)
Qualité
precision sphere
Conditionnement
1 ea of 100 pieces
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 231-734-66
Diamètre
3 mm
sphericity
5.08 μm