Principaux documents
GF23028803
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Synonyme(s) :
MO046010
1 EA
3 060,00 $
3 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
3 060,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
3 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 230-288-03
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 μm