Principaux documents
GF22862561
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.196mm, L 1000 mm, wall thickness 0.015 mm
Synonyme(s) :
IM307015
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 228-625-61
Longueur
1000 mm
Épaisseur de la paroi
0.015 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable