Principaux documents
GF22835897
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 6.35 mm, L 500 mm, natural
Synonyme(s) :
ME317910
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 228-358-97
Longueur
500 mm
Diamètre
6.35 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.