Principaux documents
GF21813926
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 500 mm, green
Synonyme(s) :
OX307927
1 EA
329,00 $
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
329,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 218-139-26
Longueur
500 mm
Diamètre
25 mm
Couleur
green