Principaux documents
GF21808290
Silver
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.06 mm
Synonyme(s) :
AG008710
About This Item
Formule linéaire :
Ag
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 218-082-90
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
Ouverture nominale
0.25 mm
Taille
100 × 100 mm
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N