Principaux documents
GF21663525
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 50 mm, temper hard
Synonyme(s) :
CU077955
1 EA
555,00 $
555,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
555,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
555,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 216-635-25
Longueur
50 mm
Diamètre
25 mm