Principaux documents
GF21440326
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
200mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.050mm wall thickness, 1.4mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
AL017210
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 214-403-26
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.050 mm
D.E. × D.I.
1.5 mm × 1.4 mm