Principaux documents
GF21309005
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 300 x 300mm, 0.125mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE040200
1 EA
1 040,00 $
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 040,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 040,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 213-090-05
Taille × épaisseur
300 mm × 300 mm × 0.125 mm