GF21156263
Aluminum
wire reel, 10m, diameter 0.02mm, hard, 99.99%
Synonyme(s) :
Aluminum, AL005130
About This Item
Essai
99.99%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 211-562-63
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
L × diam.
10 m × 0.2 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable