GF21110308
Copper
foil, thickness 0.05 mm, length 20 m, coil width 1.5 mm
Synonyme(s) :
CU000470
About This Item
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 211-103-08
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Longueur
20 m
Largeur de la bobine
1.5 mm
Épaisseur
0.05 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable