Principaux documents
GF20932310
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Synonyme(s) :
MO046020
1 EA
2 570,00 $
2 570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 570,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 209-323-10
Poids
500 g
Taille max. des part.
150 μm