Principaux documents
GF20754109
Stainless steel - AISI 416
rod, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, 31.5 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FF157960
1 EA
411,00 $
411,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
411,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
411,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 207-541-09
Longueur
200 mm
Diamètre
31.5 mm