GF20506272
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 0.2 m, coil width 450 mm
Synonyme(s) :
FP301050
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 205-062-72
Longueur
0.2 m
Largeur de la bobine
450 mm
Épaisseur
0.005 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable