Principaux documents
GF19845377
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 100 g
Synonyme(s) :
CD516100
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 198-453-77
Poids
100 g
Taille max. des fragments
15 mm