Principaux documents
GF19544867
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607920
1 EA
1 100,00 $
1 100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 100,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 195-448-67
Longueur
100 mm
Diamètre
12.7 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable