GF19074933
Indium
foil, 10mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 100%
Synonyme(s) :
Indium, IN000266
About This Item
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Essai
100%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 190-749-33
Résistivité
8.37 μΩ-cm
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.5 mm
Pf
156.6 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clé InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable