Principaux documents
GF18952959
Iron/boron/silicon
foil, Fe 78%/B 13%/Si 9%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE810250
1 EA
751,00 $
751,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
751,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
751,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 189-529-59
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm