Principaux documents
GF18865659
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.2 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 145370
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 188-656-59
Longueur
10 m
Diamètre
0.2 mm