Principaux documents
GF17641346
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, green
Synonyme(s) :
NI516011
1 EA
361,00 $
361,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
361,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
361,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 176-413-46
Poids
50 g
Couleur
green
Taille max. des part.
45 μm