Principaux documents
GF17511443
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 055500
1 EA
405,00 $
405,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
405,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
405,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 175-114-43
Longueur
0.2 m
Diamètre
1.0 mm