Principaux documents
GF17261647
Stainless steel - AISI 304
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%, outside diameter 0.9 mm, length 35 mm, wall thickness 0.15 mm
Synonyme(s) :
FE227201
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 172-616-47
Longueur
35 mm
D.E.
0.9 mm
Épaisseur de la paroi
0.15 mm