Principaux documents
GF17167888
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe 20%, 10.0 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
NI297930
1 EA
1 620,00 $
1 620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 620,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 171-678-88
Longueur
500 mm
Diamètre
10.0 mm