GF17021393
Molybdenum
tube, 1000mm, outside diameter 3.15mm, inside diameter 2.39mm, wall thickness 0.38mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007350
About This Item
Essai
99.90%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 170-213-93
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
1000 mm × 0.38 mm
D.E. × D.I.
3.15 mm × 2.39 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N