Key Documents
GF16939682
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
AL427250
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 169-396-82
Longueur
200 mm
D.E.
25.4 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm