Principaux documents
GF16727418
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.2m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Synonyme(s) :
AU075840
1 EA
544,00 $
544,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
544,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
544,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 167-274-18
Longueur
0.2 m
Diam. du conducteur
0.1 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm