Principaux documents
GF15619282
Polyurethane
(PU), rod, diam. 25 mm, L 200 mm, blue
Synonyme(s) :
UR307925
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Plus de détails sur ce produit GF15619282 Contacter notre Service technique
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 156-192-82
Longueur
200 mm
Diamètre
25 mm
Couleur
blue
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable