Documents
GF15580098
Praseodymium
powder, max. particle size 250 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
PR006010
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Pr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141610
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 155-800-98
Résistivité
68 μΩ-cm, 20°C
Poids
10 g
Taille max. des part.
250 μm
Point d'ébullition
3520 °C (lit.)
Pf
931 °C (lit.)
Densité
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pr]
InChI
1S/Pr
Clé InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable