Principaux documents
GF15572684
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 150 × 150 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
CU070271
1 EA
544,00 $
544,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
544,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
544,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 155-726-84
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.015 mm