Principaux documents
GF14741603
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.15 mm, size 300 × 300 mm, condition additive free polymer
Synonyme(s) :
ET311251
1 EA
389,00 $
5 EA
1 480,00 $
10 EA
2 720,00 $
389,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
389,00 $
5 EA
1 480,00 $
10 EA
2 720,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
389,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 147-416-03
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.15 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable