Principaux documents
GF14295270
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Synonyme(s) :
FV331025
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 142-952-70
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
300 mm
Épaisseur
0.025 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3