Principaux documents
GF14027521
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.5 mm diameter, length 5 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 145450
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 140-275-21
Longueur
5 m
Diamètre
0.5 mm