Principaux documents
GF14023156
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
foil, 50 x 50mm, 0.050mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonyme(s) :
MO070210
1 EA
1 250,00 $
1 250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 250,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
light tight (lt)
Forme
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 140-231-56
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.050 mm