GF13964575
Iron
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, hard, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE000400
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.50%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 139-645-75
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Taille × épaisseur
50 x 50 mm × 0.25 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable