Principaux documents
GF13690706
Tungsten
wire, 0.356 mm diameter, size 300 mm, purity 99.95%
Synonyme(s) :
W 005356, W
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141747
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 136-907-06
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Taille
300 mm
Diamètre
0.356 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable