Principaux documents
GF13674595
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 2.5 mm diameter, length 200 mm
Synonyme(s) :
FA147907
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 136-745-95
Longueur
200 mm
Diamètre
2.5 mm