Principaux documents
GF12707197
Copper-silicon alloy, Cu85Si15
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
CU176010
1 EA
812,00 $
812,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
812,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
812,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 127-071-97
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm