GF12541250
Titanium
foil, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.6+%
Synonyme(s) :
TI000430
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.6%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 125-412-50
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
1.0 mm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable