Principaux documents
GF11939014
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Synonyme(s) :
CO810250
1 EA
740,00 $
740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
740,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 119-390-14
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
25 mm
Épaisseur
0.025 mm