Principaux documents
GF11161066
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
microfoil, 25mm disks, 1μm thinness, permanent mylar 3.5μm support
Synonyme(s) :
NI094850
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Taille du disque
25 mm
Description
3.5μm permanent mylar support
Forme
disc (microfoil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 111-610-66
Épaisseur
1 μm , 3.5μm permanent mylar support