Principaux documents
GF09552708
Titanium/Molybdenum
wire, Ti 85%/Mo 15%, 1.0 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
TI085150
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 095-527-08
Longueur
2 m
Diamètre
1.0 mm