Principaux documents
GF09100921
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.1 mm, size 380 × 380 mm, natural
Synonyme(s) :
SU321100
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 091-009-21
Taille
380 × 380 mm
Épaisseur
0.1 mm
Couleur
natural
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable