Key Documents
GF09085428
Hafnium
foil, 4mm disks, thickness 0.01mm, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF000160
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141718
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 090-854-28
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
Point d'ébullition
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N